Fortfahren mit
403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Ba
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-149-1
MDL number:
Assay:
99% trace metals basis
Form:
pieces
€ 66,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
pieces
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
50.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
0.5% strontium
particle size
1 cm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Promotes anchorage-independent growth and invasion of human HaCaT keratinocytes via c-SRC kinase activation
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
  • Interactions with fused quartz
  • Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Kritisch für die Synthese von reinen Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) Suboxid Zintl-Phasen.3
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
735787441880474711
description
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
description
beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis
description
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
description
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
assay
99% trace metals basis
assay
99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
core: barium
reaction suitability
reagent type: reductant, core: barium
reaction suitability
reagent type: reductant, core: barium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
pieces
form
beads
form
dendritic pieces
form
dendritic pieces
mp
725 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
bp
1640 °C (lit.)
bp
1640 °C (lit.)
bp
1640 °C (lit.)
bp
1640 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-39-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)