Merck
439401
Sigma-Aldrich
(Phenylthio)acetylchlorid
97%
Synonym(e):
Thiophenoxyacetylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SCH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5825 (lit.)
Dichte
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
thioether
SMILES String
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Phenylthio)acetyl chloride is an acid halide. It participates in the Friedel -Crafts acylation of arenes to afford α-sulfenylated acetophenones.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)