Merck
434884
Sigma-Aldrich
Poly-(dimethylsiloxan), Distearat-Endgruppen
average Mn ~2,300
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
waxy solid (soft)
Mol-Gew.
average Mn ~2,300
Löslichkeit
H2O: insoluble
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Anwendung
Hydrophobic, non-greasy, lubricating films. Dispersant for pigments.
Physikalische Eigenschaften
Liquifies under slight pressure, highly lubricious.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  • Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)