Fortfahren mit
DMPS1M
Dimethylpolysiloxane
viscosity 1,000 cSt (25 °C)(lit.)
Synonym(e):
Polydimethylsiloxane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Form:
liquid
€ 54,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
mol wt
~28,000
viscosity
1,000 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
InChI key
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
81153181846378399
description
viscosity 1,000 cSt (25 °C)(lit.)
description
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 311
description
analytical standard, average Mw 95,000 (Typical), average Mn 50,000 (Typical)
description
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
viscous liquid
mol wt
~28,000
mol wt
Mn ~311, Mp ~311, Mw ~311
mol wt
average Mn 50,000 (Typical), average Mw 95,000 (Typical)
mol wt
-
viscosity
1,000 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
600.8 °F - closed cup
flash_point_c
316.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the molecular weight of this polymer? is it soluble in toluene or THF? Thanks
    1 answer
    1. The molecular weight of this polymer is ~28,000, as mentioned in the "Properties" section of the product detail page. This material is not soluble in toluene or tetrahydrofuran, however a study found this material to be soluble in chloroform, ether, and xylene.
      To review the study please see this journal article: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146108/