Merck
432741
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidin-4-carboxaldehyd
95%
Synonym(e):
(−)-N-Boc-N,O-Isopropyliden-L-serinal, tert.-Butyl (S)-(−)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidincarboxylat, Garner-Aldehyd
Größe auswählen
1 G
€ 186,00
€ 186,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 186,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.27
Beilstein:
3591324
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 186,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −90°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
83-88 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ether
SMILES String
[H]C(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m1/s1
InChIKey
PNJXYVJNOCLJLJ-MRVPVSSYSA-N
Anwendung
Widely utilized in the asymmetric synthesis of natural products.[1][2][3]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Roush, W.R. Hunt, J.A.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 798-798 (1995)
Guibourdenche, C. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2041-2041 (1993)
Hoemann, M.Z. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 953-953 (1996)