Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,50 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
mp
149-152 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
SMILES string
COc1cc(N)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
LNTJJKHTAZFVJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility acetic acid: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow, water: slightly soluble |
| mp 149-152 °C (lit.) | mp 183-186 °C (lit.) | mp 245-248 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?