Wichtige Dokumente
429082
Hexamethylbenzol
purified by sublimation, ≥99%
Synonym(e):
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Aufgereinigt durch
sublimation
bp
264 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3
InChIKey
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)