Fortfahren mit
378348
Siliconöl
viscosity 20 cSt (25 °C)
Synonym(e):
PDMS, Polydimethylsiloxane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,30
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 70,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
20 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C
General description
Silikonöl ist ein flüssigkeitsbasiertes Siloxan, das Teil des Methylsilikon-Flüssigkeitssystems ist. Es weist eine Viskosität von 20 cSt mit einem Brechungsindex von ~ 1,4 und einer Durchschlagsfestigkeit von ~ 14 kV/mm auf. Seine Oberflächenspannung nimmt bei einer Erhöhung der Viskosität in der Regel zu.
Application
Silikonöl kann für viele verschiedene Anwendungen wie Schmiermittel, Antiflatulentien, dielektrische Kühlschmierstoffe und kosmetische Additive verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
378402378372378380
description
viscosity 20 cSt (25 °C)
description
viscosity 10,000 cSt (25 °C)
description
viscosity 350 cSt (25 °C)
description
viscosity 500 cSt (25 °C)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
20 cSt(25 °C)
viscosity
10,000 cSt(25 °C)
viscosity
350 cSt(25 °C)
viscosity
500 cSt(25 °C)
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
0.95 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
density
0.968 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siliconöl
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf