Merck
423556
Sigma-Aldrich
1,4,7,10-Tetratosyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecan
technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H44N4O8S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
789.02
Beilstein:
603592
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
275-279 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCN(CCN(CCN(CC2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3)S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)S(=O)(=O)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C36H44N4O8S4/c1-29-5-13-33(14-6-29)49(41,42)37-21-23-38(50(43,44)34-15-7-30(2)8-16-34)25-27-40(52(47,48)36-19-11-32(4)12-20-36)28-26-39(24-22-37)51(45,46)35-17-9-31(3)10-18-35/h5-20H,21-28H2,1-4H3
InChIKey
SKTWVKMQYXXWNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)