This product is a trademarked item. The specific formulation is not published. However, information available in the product Safety Data Sheet indicates this product contains water, sodium chloride, and mixed titanium ortho ester complexes.
Wichtige Dokumente
421073
TYZOR® 131 organisches Titanat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
583 mmHg ( 100 °C)
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.4120 (lit.)
Dichte
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is formula Tyzor131