Merck
8.18320
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
Synonym(e):
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 ML
€ 23,40
€ 23,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti(OC(CH3)3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.32
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-412-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
43 hPa ( 136 °C)
Quality Level
form
liquid
bp
160-165 °C/20 hPa
transition temp
flash point 47.2 °C
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
InChI key
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
8.210844625518.02189
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
bp
160-165 °C/20 hPa
bp
310-314 °C/1013 hPa
bp
-
bp
95-97 °C/1013 hPa
vapor pressure
43 hPa ( 136 °C)
vapor pressure
5.6 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
117.0 °F - closed cup
flash_point_c
47.2 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818320002504022536565613