Merck
421014
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl]adipat
Synonym(e):
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
Größe auswählen
500 ML
€ 71,30
€ 71,30
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 71,30
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 71,30
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
<1% diethylene glycol monobutyl ether
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−11 °C (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChIKey
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Plasticizer
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Do Young Kim et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
The mechanical properties and tear resistance of an ecofriendly flexible packaging film, i.e., poly(lactic acid) (PLA)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) film, were investigated via a blown film extrusion process. The application of PLA and PBAT in product packaging is limited due