Merck
420336
Sigma-Aldrich
2-Chlor-1,3-dimethylimidazolidiniumhexafluorphosphat
98%
Synonym(e):
CIP
Größe auswählen
5 G
€ 126,00
€ 126,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 126,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10ClF6N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.56
Beilstein:
5369058
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 126,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
231-233 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
Diazo-transfer reagents
Reagent for synthesis of:
Cannabinoid CB1 receptor agonists
Selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonists
Imidazoles as selective cannabinoid CB2 receptor antagonists
Cyclic alpha-peptoids
Cyclic melanotropin peptide analogues selective for the human melanocortin-4 receptor
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.