Merck
417939
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid-d6
"100%", 99.96 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.17
Beilstein:
1237248
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsulfoxid-d6 (DMSO-d6) ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das 0,03 % (v/v) TMS (Tetramethylsilan) enthält. Es findet in der NMR-basierten Forschung und Analyse Verwendung. Es erfährt eine Photodissoziation, aus der radikale CD3-Photoprodukte entstehen, die mittels Infrarotdiodenlaser-Absorptionsspektroskopie analysiert werden.[1] Die Dissoziationsdynamik von DMSO-d6 bei 193 nm wurde mit Hilfe von Photofragment-Translational-Spectroscopy (PTS) untersucht.[2]
Anwendung
Dimethylsulfoxid-d6 (DMSO-d6) kann als NMR-Lösungsmittel für 1H- und 13C-NMR-Experimente verwendet werden.[3]
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Unraveling the dissociation of dimethyl sulfoxide following absorption at 193 nm.
Blank DA, et al.
J. Chem. Phys. , 106(2), 539-550 (1997)
Solution forms of an antitumor cyclic hexapeptide, RA-VII in dimethyl sulfoxide-d6 from nuclear magnetic resonance studies.
Itokawa H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40(4), 1050-1052 (1992)
Diode laser measurements of CD3 quantum yields and internal energy for the dissociation of dimethyl sulfoxide-d6.
Rudolph RN, et al.
J. Chem. Phys. , 106(4), 1346-1352 (1997)
Luís Novo et al.
Molecular pharmaceutics, 12(1), 150-161 (2014-11-11)
The applicability of small interfering RNA (siRNA) in future therapies depends on the availability of safe and efficient carrier systems. Ideally, siRNA delivery requires a system that is stable in the circulation but upon specific uptake into target cells can
Papawee Suabjakyong et al.
PloS one, 10(3), e0122733-e0122733 (2015-03-27)
The basidiomycetous mushroom Phellinus igniarius (L.) Quel. has been used as traditional medicine in various Asian countries for many years. Although many reports exist on its anti-oxidative and anti-inflammatory activities and therapeutic effects against various diseases, our current knowledge of