Merck
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C-trifluormethansulfonat
98 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-13C-triflat
Größe auswählen
1 G
€ 238,00
€ 238,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 238,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO313CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 238,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.328 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
Dichte
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
InChIKey
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)