Fortfahren mit
294756
Iodmethan-13C, d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
13C- und D-markiertes Iodmethan, Methyl-13C, d3-iodid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13CD3I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.95
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.89 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
332 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
contains
copper as stabilizer
technique(s)
protein expression: suitable
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
density
2.340 g/mL at 25 °C
application(s)
environmental
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
InChI key
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
639257277185426261
description
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
description
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
description
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
description
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
mass shift
M+4
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C, 99.5 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)