Merck
415227
Sigma-Aldrich
Magnesiumpyrophosphat
About This Item
Lineare Formel:
Mg2P2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Dichte
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O