Fortfahren mit
196274
Thiomorpholin
98%
Synonym(e):
Tetrahydro-2H-1,4-thiazin, Thiamorpholin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-660-2
Beilstein/REAXYS Number:
102550
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
solubility
organic solvents: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C1CSCCN1
InChI
1S/C4H9NS/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiomorpholine forms complexes with Cu(II), Pt(II) and Ni(II) salts and their catalytic activity has been investigated.
Application
Thiomorpholine has been used in the preparation of:
  • N-Boc-α-alkyl-β-(sec-amino)alanines
  • thiomorpholine-N-borane
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)