Merck
213241
Sigma-Aldrich
Lithiumsulfid
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
(lithiosulfanyl)lithium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Li2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
99.98% trace metals basis
Form
powder
Zusammensetzung
Li2S
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lithium
Dichte
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
battery manufacturing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]S[Li]
InChI
1S/2Li.S
InChIKey
ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithiumsulfidpulver ist eine hochreine, anorganische Verbindung, die als weißes bis gelbliches kristallines Pulver erscheint. Es besitzt eine Molekülmasse von 45,95 g/mol und eine Dichte von 1,82 g/cm³. Lithiumsulfid ist ein starkes Nukleophil, dessen chemische Formel Li₂S lautet. Es reagiert bereitwillig mit Wasser, um Lithiumhydroxid und Schwefelwasserstoffgas zu erzeugen. Es ist auch in einigen organischen Lösungsmitteln wie Pyridin und Dimethylsulfoxid löslich.
Anwendung
Hochreines Lithiumsulfid wird primär als Vorläufer für die Synthese von anderen Lithiumverbindungen wie Lithiumthioacetat, Lithiumtetrafluorborat und Thio-LISICON eingesetzt, die unter anderem in Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommen. Hochreines Lithiumsulfid kann auch direkt in Batterieanwendungen wie als Kathodenmaterial in Lithium-Schwefel-Batterien eingesetzt werden. Mit einer theoretischen Kapazität von bis zu 1166 mAh/g, fast viermal so viel wie die von Lithiumcobaltoxid, ist Lithiumsulfid als Kathodenmatherial der nächsten Generation Material ist. Außerdem wird Lithiumsulfid als Vorläufer in der Halbleiterindustrie für die Herstellung von Dünnschichttransistoren (TFT) und anderen elektronischen Geräten, insbesondere Lithiumsulfid-Phosphoroxid TFT (Li2S-P2O5-TFT), eingesetzt. Es wird außerdem in der Chemieproduktion als Vorläufer für Lithiumhydrid, Lithiumborhydrid und Lithiumamid eingesetzt, Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Höhere Reinheit – 99,98 % machen es zu einer idealen Wahl für Anwendungen, die Materialien mit höherem Reinheitsgrad erfordern.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shiyou Zheng et al.
ACS nano, 7(12), 10995-11003 (2013-11-21)
Highly stable sulfur/microporous carbon (S/MC) composites are prepared by vacuum infusion of sulfur vapor into microporous carbon at 600 °C, and lithium sulfide/microporous carbon (Li2S/MC) cathodes are fabricated via a novel and facile in situ lithiation strategy, i.e., spraying commercial
Stable cycling of lithium sulfide cathodes through strong affinity with a bifunctional binder
Seh ZW, et al.
Chemical Science, 4(9), 3673-3677 (2013)
Marvin A Kraft et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(31), 10909-10918 (2017-07-26)
In the search for novel solid electrolytes for solid-state batteries, thiophosphate ionic conductors have been in recent focus owing to their high ionic conductivities, which are believed to stem from a softer, more polarizable anion framework. Inspired by the oft-cited
Li-Ping Lv et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(3), e1804338-e1804338 (2018-12-18)
In this work, hydroxyl-functionalized Mo2 C-based MXene nanosheets are synthesized by facilely removing the Sn layer of Mo2 SnC. The hydroxyl-functionalized surface of Mo2 C suppresses the shuttle effect of lithium polysulfides (LiPSs) through strong interaction between Mo atoms on
Wen Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(14), 3578-3583 (2017-03-23)
Lithium-sulfur batteries (Li-S batteries) have attracted intense interest because of their high specific capacity and low cost, although they are still hindered by severe capacity loss upon cycling caused by the soluble lithium polysulfide intermediates. Although many structure innovations at