414174
5-Formyluracil
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1-2H,(H2,6,7,9,10)
InChIKey
OHAMXGZMZZWRCA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable