Wichtige Dokumente
412015
3-Brom-4-methoxybenzaldehyd
98%
Synonym(e):
3-Brom-p-anisaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C=O)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChIKey
QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Asymmetric synthesis of a novel β-hydroxy-α-amino acid derivative, via Mukaiyama aldol reaction.[2]
- Synthesis of 2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-5-fluorobenzothiazole.[3]
- Preparation of 5-[(Z)-2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)vinyl]-1,2-3-trimethoxybenzene.[4]
- Total synthesis of engelhardione.[5]
- Starting reagent for the synthesis of (2E)-3-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one.[6]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?