Merck
407860
Sigma-Aldrich
N-(2-Furoyl)-glycin-methylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11)
InChIKey
MPRFBNLQEYNYQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)