Merck
405639
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4′-(methylthio)-2-morpholinpropiophenon
98%
Synonym(e):
α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-1-propanone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one
Größe auswählen
50 G
€ 103,00
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 103,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 103,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
InChIKey
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>329.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 165 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mengfei Wang et al.
Nature communications, 8(1), 388-388 (2017-09-01)
Disclinations are topological singularities of molecular arrangement in liquid crystals, which typically occur when the average orientation of molecules makes a π rotation along a fictitious closed loop taken inside the liquid crystal. Depending on the sense of molecular rotation
Preston Sutton et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-11)
Lithium metal anodes have been pursued for decades as a way to significantly increase the energy density of lithium-ion batteries. However, safety risks caused by flammable liquid electrolytes and short circuits due to lithium dendrite formation during cell cycling have
Po-Hsin Wang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(4) (2018-04-13)
A photopolymerization method is used to prepare a mixture of polymer ionic liquid (PIL) and ionic liquid (IL). This mixture is used as a solid-state electrolyte in carbon nanoparticle (CNP)-based symmetric supercapacitors. The solid electrolyte is a binary mixture of