Fortfahren mit
405663
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid/2-Hydroxy-2-methylpropiophenon, Mischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
€ 267,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)C(=O)P(=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21O2P.C10H12O2/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h4-15H,1-3H3;3-7,12H,1-2H3
InChI key
SEHZJEJTNRNDFD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407364415952291609
description
-
description
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
97%
description
97%
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.11 g/mL at 30 °C
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75980-60-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, I wanted to ask what is the ratio between this two materials in the specified blend? In your COA it is written that both of the materials can be between 50-70%, so we want to know the real ratio between the materials. Thanks
    1 answer
    1. This poduct is an approximately 50/50 blend of each component.