Merck
406317
Sigma-Aldrich
Isopropyl-9H-thioxanthen-9-on, Mischung aus 2- und 4-Isomeren
97%
Synonym(e):
Isopropyl-9H -thioxanthen-9-one, Isopropylthioxanthone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Assay
97%
SMILES String
CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
InChIKey
IKVYHNPVKUNCJM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable