Fortfahren mit
405647
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinbutyrophenon
97%
Synonym(e):
2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
404-360-3
MDL number:
€ 76,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
InChI key
UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone (DBMP) is a photoinitiator that acts at near UV and visible range. It can be incorporated into the polymeric matrix, which upon UV irradiation forms radicals by radical chain polymerization.
Application
DBMP can be used as a dopant to dope silicone elastomer for the formation of 3D biocompatible scaffolds. It can also be used in two photon polymerization for the micro-fabrication of 3D hydrogels for potential biomedical and tissue engineering applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1800194115665159530
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
97%
description
90%
assay
97%
assay
-
assay
97%
assay
90%
mp
116-119 °C (lit.)
mp
116-119 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119313-12-1
CAS No.
119313-12-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf