Wichtige Dokumente
403644
N-(5-Chlor-2-pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)
96%
Synonym(e):
2-[N,N-Bis-(trifluormethylsulfonyl)-amino]-5-chlorpyridin, N,N-Bis-(trifluormethylsulfonyl)-5-chlor-2-pyridylamin, Comins Reagens
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
InChIKey
TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Suzuki-Miyaura cross coupling
Synthesis of nicotinic acetylcholine receptor-selective ligands
Enantioselective desymmetrizing palladium catalyzed carbonylation reactions
Synthesis of high affinity niacin receptor GPR109A agonists
Preparation of heteroaromatics
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?