Fortfahren mit
403636
N-(2-Pyridyl)bis(trifluormethansulfonimid)
96%
Synonym(e):
2-[N,N-Bis-(trifluormethylsulfonyl)-amino]-pyridin, N,N-Bis-(trifluormethylsulfonyl)-2-pyridilamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4F6N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5832565
Assay:
96%
Form:
solid
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
solid
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F6N2O4S2/c8-6(9,10)20(16,17)15(5-3-1-2-4-14-5)21(18,19)7(11,12)13/h1-4H
InChI key
DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) (2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-2-pyridylamine)) is a useful triflating reagent. It has been synthesized by reacting 2-aminopyridine and triflic anhydride.
Application
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) may be used in the synthesis of aryl triflates and vinyl triflates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
403644L512672232424
description
96%
description
96%
description
-
description
97%
assay
96%
assay
96%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
80-90 °C/0.25 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
40-42 °C (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
mp
-
mp
131-135 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)