403458
N-p-Tosylglycin
97%
Synonym(e):
N-(p-Toluolsulfonyl)-glycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)15(13,14)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
VDKFCCZUCXYILI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable