399299
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+
InChIKey
JKQUXSHVQGBODD-VOTSOKGWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable