Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 € 88,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
€ 88,50
Listenpreis€ 118,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
102-104 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+
InChI key
JSPNBERPFLONRX-VOTSOKGWSA-N
General description
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ((E)-1-methyl-4-(2-nitrovinyl)benzene) is a nitrolefin. Its asymmetric Michael addition with benzaldehyde in the presence of silylated pyrrolidine catalyst has been reported. Its hydrogenation in the presence of Pd(II) complexes of (Z)-2-((quinolin-3-ylimino)methyl)phenol as catalyst has been studied.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 99% | description 99% | description 95% |
| assay 98% | assay 99% | assay 99% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| mp 102-104 °C (lit.) | mp 63-65 °C (lit.) | mp 86-88 °C (lit.) | mp - |
| functional group nitro | functional group amine, phenyl, nitro | functional group nitro, amine | functional group ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?