Fortfahren mit
09506
4-Fluor-β-nitrostyrol
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Synonym(e):
1-(4-Fluorphenyl)-2-nitro-ethylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-891-2
Beilstein/REAXYS Number:
2208372
MDL number:
Assay:
≥98.5% (sum of isomers, GC)
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
functional group
amine, fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
154172F0290010
description
≥98.5% (sum of isomers, GC)
description
97%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98.5% (sum of isomers, GC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
99-102 °C
mp
-
mp
-
functional group
amine, nitro, fluoro
functional group
fluoro, hydroxyl
functional group
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)