Merck
398489
Sigma-Aldrich
Platin(IV)-sulfid
99.9%
About This Item
Lineare Formel:
PtS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9%
SMILES String
S=[Pt]=S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)