Merck
398357
Sigma-Aldrich
Hexabromoplatin(IV)-säure Hydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Platinbromid, Platinbromwasserstoffsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2PtBr6·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
676.52 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder and chunks
Zusammensetzung
Pt, 24-26%
SMILES String
O.Br.Br.Br[Pt](Br)(Br)Br
InChI
1S/6BrH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
YTNOPOJYUCYUMR-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)