Wichtige Dokumente
398306
Palladium(II)-sulfid
99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Dichte
6.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=[Pd]
InChI
1S/Pd.S
InChIKey
NRUVOKMCGYWODZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)