Fortfahren mit
SML1856
8-Aminoguanine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2,8-Diamino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one; 2,8-Diamino-hypoxanthine, NSC 23170
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.14
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 62,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(N)N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C5H6N6O/c6-4-8-1-2(9-4)10-5(7)11-3(1)12/h(H6,6,7,8,9,10,11,12)
InChI key
WYDKPTZGVLTYPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic that increased sodium excretion by 17.2-fold and decrease potassium excretion by 71.0%. 8-Aminoguanine increases glucose excretion by 12.1-fold. Also, 8-Aminoguanine suppressed deoxycorticosterone/salt-induced hypertension.
8-Aminoguanine, a guanine derivative, is an orally available and highly efficacious potassium-sparing diuretic/natriuretic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1852SML0628SML1342
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)