Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 657,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥98.0%
mp
123-125 °C
solubility
toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown
functional group
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)C(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI key
MYKLQMNSFPAPLZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% | description 98% | description 97% | description 95% |
| assay ≥98.0% | assay 98% | assay 97% | assay 95% |
| solubility toluene: soluble 0.5 g/10 mL, clear to faintly turbid, yellow to brown | solubility - | solubility DMSO: soluble(lit.) | solubility - |
| mp 123-125 °C | mp 54-58 °C (lit.) | mp 253-257 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| functional group ketone | functional group ketone | functional group ether, ketone | functional group chloro, ketone |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?