Wichtige Dokumente
392960
Diphenyl-2-pyridylphosphin
97%
Synonym(e):
2-(Diphenylphosphino)pyridine, 2-Pyridyldiphenylphosphine, Diphenyl(2-pyridinyl)phosphine
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Carbonatations
reagent type: ligand
reaction type: Dehydrogenation
reagent type: ligand
reaction type: Hydration Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Stannylation
Verunreinigungen
1-3% 2-bromopyridine
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccn3
InChI
1S/C17H14NP/c1-3-9-15(10-4-1)19(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-18-17/h1-14H
InChIKey
SVABQOITNJTVNJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die Catalexis-Plattform verbessert die Katalyse durch digitale Optimierung der Katalysatorauswahl, um die effektivsten Phosphinliganden für Kreuzkupplungsreaktionen zu identifizieren.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.