Merck
390372
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropionsäure-methylester
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
82 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-11-8(10)2-3-9-4-6-12-7-5-9/h2-7H2,1H3
InChIKey
YMSLLIGKMYXCPK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)