Merck
388521
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(trimethylsilyl)schwefeldiimid
95%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3SiN=]2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.46
Beilstein:
1210296
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
59-61 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N=S=N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18N2SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
JPAGRRHKURYWAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heteroatom Chem., 1, 443-443 (1990)