Merck
388459
Sigma-Aldrich
Hexakis(brommethyl)benzol
98%
Größe auswählen
5 G
€ 193,00
€ 193,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 193,00
About This Item
Lineare Formel:
C6(CH2Br)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
635.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 193,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
295-297 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1c(CBr)c(CBr)c(CBr)c(CBr)c1CBr
InChI
1S/C12H12Br6/c13-1-7-8(2-14)10(4-16)12(6-18)11(5-17)9(7)3-15/h1-6H2
InChIKey
XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)