Wichtige Dokumente
38224
Diisooctyl-thiophosphinsäure
technical, ~85% (T)
Synonym(e):
Bis-(2,4,4-trimethylpentyl)-thiophosphinsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
~85% (T)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.48
Dichte
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC(C)(C)C)CP(S)(=O)CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H35OPS/c1-13(9-15(3,4)5)11-18(17,19)12-14(2)10-16(6,7)8/h13-14H,9-12H2,1-8H3,(H,17,19)
InChIKey
KUYLHALFMPOMKK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)