Wichtige Dokumente
43153
Diphenylphosphinsäure
≥98.0% (T)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
Löslichkeit
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChIKey
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
- [Ca(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Sr(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?