Fortfahren mit
C83902
Cobalt(III)-acetylacetonat
98%
Synonym(e):
Co(acac)3, Cobalt(III)-2,4-pentandionat, Cobaltacetylacetonat, Tris-(2,4-pentandionato)-cobalt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Co(C5H7O2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.26
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-527-6
Beilstein/REAXYS Number:
9007210
MDL number:
€ 72,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: cobalt
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
Features and Benefits
Used for the preparation of a new family of monoporphyrinates which are interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
494534227129727970
description
98%
description
99.99% trace metals basis
description
97%
description
≥99.0% (KT)
assay
98%
assay
99.99% trace metals basis
assay
97%
assay
≥99.0% (KT)
form
powder or crystals
form
granular, powder or crystals
form
powder and chunks
form
powder
mp
210-213 °C (lit.)
mp
210-213 °C (lit.)
mp
165-170 °C (lit.)
mp
165-170 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: cobalt
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(III)-acetylacetonat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)