Merck
381314
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-glucosamin
97%
Synonym(e):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-glucosamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.29
Beilstein:
3555040
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +64°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
194 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO7/c1-11(2,3)19-10(17)12-6-8(15)7(14)5(4-13)18-9(6)16/h5-9,13-16H,4H2,1-3H3,(H,12,17)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1
InChIKey
CQWFSMWAGKKQJB-VARJHODCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)