Fortfahren mit
40477
1-Methyl-imidazolium-chlorid
95%
Synonym(e):
1-Methyl-imidazol-hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
€ 112,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.56
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥94.5% (HPLC), 95%
€ 112,50
Listenpreis€ 150,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥94.5% (HPLC), 95%
impurities
≤1% water
SMILES string
Cl[H].Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-6-3-2-5-4-6;/h2-4H,1H3;1H
InChI key
STCBHSHARMAIOM-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylimidazolium chloride behaves as a solvent and catalyst during the formation of 5-hydroxymethylfurfural from fructose and sucrose via acid-catalyzed dehydration.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)