Merck
379158
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Lineare Formel:
V(C5H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
165-167 °C (lit.)
SMILES String
[V].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
GLOUOHCQKJMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)