Merck
379131
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
purified by sublimation, 97%
Synonym(e):
Bis(cyclopentadienyl)magnesium
About This Item
Lineare Formel:
Mg(C5H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Aufgereinigt durch
sublimation
Eignung der Reaktion
core: magnesium
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges