Merck
377929
Sigma-Aldrich
Propion-2,2-d2-säure-d
99 atom % D
Größe auswählen
1 G
€ 110,00
€ 110,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 110,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD2CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 110,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2/hD
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-VLZJNYFYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)