Merck
8.20993
Phenylacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
Phenylacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
203-148-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.33 hPa ( 97 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
transition temp
flash point 132 °C
solubility
1.58 g/L
density
1.091 g/cm3 at 97 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F
flash_point_c
132 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
103-82-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
PowerPoint Template
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820993025004022536471266
820993100004022536471273